Stampa…
2-Bromo-4-fluoro-6-methoxyaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501886-1G PC501886-250MG PC501886-5G
APOSPC501886-1GEA 720 EUR
APOSPC501886-1G APOSPC501886-250MG APOSPC501886-5G
2-Bromo-4-fluoro-6-methoxyaniline 95%
2-Bromo-4-fluoro-6-methoxyaniline
Formula: C₇H₇BrFNO
Peso molecolare: 220,039 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27949835
CAS Number: 354574-32-6