Stampa…
3-Bromo-5-fluoro-2-iodophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC501885-1G PC501885-250MG
APOSPC501885-1GEA 626 EUR
APOSPC501885-1G APOSPC501885-250MG
3-Bromo-5-fluoro-2-iodophenol
3-Bromo-5-fluoro-2-iodophenol
Formula: C₆H₃BrFIO
Peso molecolare: 316,894 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28739587
CAS Number: 1804910-88-0
UN: 1759
ADR: 8,III