Stampa…
2-Bromo-3,5-difluorobenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC501883-1G PC501883-250MG PC501883-5G
APOSPC501883-1GEA 292 EUR
APOSPC501883-1G APOSPC501883-250MG APOSPC501883-5G
2-Bromo-3,5-difluorobenzonitrile 97%
2-Bromo-3,5-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrF₂N
Peso molecolare: 217,998 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22571442
CAS Number: 425379-37-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III