Stampa…
2-(Difluoromethoxy)-3-fluoronitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501882-1G PC501882-250MG PC501882-5G
APOSPC501882-1GEA 466 EUR
APOSPC501882-1G APOSPC501882-250MG APOSPC501882-5G
2-(Difluoromethoxy)-3-fluoronitrobenzene
2-(Difluoromethoxy)-3-fluoronitrobenzene
Formula: C₇H₄F₃NO₃
Peso molecolare: 207,107 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14698445
CAS Number: 1214326-22-3