2-Amino-3-bromo-5-fluorophenol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC501881-1G
PC501881-5G
APOSPC501881-1GEA
408
EUR
APOSPC501881-1G
APOSPC501881-5G
2-Amino-3-bromo-5-fluorophenol
2-Amino-3-bromo-5-fluorophenol
Formula:
C₆H₅BrFNO Peso molecolare: 206,012 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28738823 CAS Number: 1805027-31-9 |