Stampa…
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501880-1G PC501880-250MG
APOSPC501880-1GEA 538 EUR
APOSPC501880-1G APOSPC501880-250MG
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene 97%
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Formula: C₇H₄BrF₂NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18390955
CAS Number: 1261552-41-3