5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC50188-1G
PC50188-250MG
APOSPC50188-1GEA
0
EUR
APOSPC50188-1G
APOSPC50188-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde
Formula:
C₇H₃BrF₃NO Peso molecolare: 254,004 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD15528708 CAS Number: 1211536-83-2 |