Stampa…
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501873-1G PC501873-250MG PC501873-5G
APOSPC501873-1GEA 58 EUR
APOSPC501873-1G APOSPC501873-250MG APOSPC501873-5G
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Formula: C₇H₄BrF₂NO₃
Peso molecolare: 268.012 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18390951
CAS Number: 259243-49-7