Stampa…
Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC50187-1G PC50187-250MG
APOSPC50187-1GEA 0 EUR
APOSPC50187-1G APOSPC50187-250MG
Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate 95%
Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate
Formula: C₈H₅BrF₃NO₂
Peso molecolare: 284,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16038782
CAS Number: 850864-56-1