Stampa…
3-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501863-1G PC501863-250MG PC501863-5G
APOSPC501863-1GEA 90.2 EUR
APOSPC501863-1G APOSPC501863-250MG APOSPC501863-5G
3-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile 97%
3-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrF₂N
Peso molecolare: 217,998 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16987589
CAS Number: 1250444-23-5