Stampa…
3-(Difluoromethoxy)-4-fluoronitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501862-1G PC501862-250MG PC501862-5G
APOSPC501862-1GEA 248 EUR
APOSPC501862-1G APOSPC501862-250MG APOSPC501862-5G
3-(Difluoromethoxy)-4-fluoronitrobenzene
3-(Difluoromethoxy)-4-fluoronitrobenzene
Formula: C₇H₄F₃NO₃
Peso molecolare: 207,107 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14698450
CAS Number: 97963-50-3