Stampa…
3-Bromo-2,5-difluorobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501860-1G PC501860-250MG
APOSPC501860-1GEA 270 EUR
APOSPC501860-1G APOSPC501860-250MG
3-Bromo-2,5-difluorobenzaldehyde 97%
3-Bromo-2,5-difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrF₂O
Peso molecolare: 220,999 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26401549
CAS Number: 112279-64-8