Stampa…
2-Bromo-3,5-difluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501854-1G PC501854-5G PC501854-25G
APOSPC501854-1GEA 14.7 EUR
APOSPC501854-1G APOSPC501854-5G APOSPC501854-25G
2-Bromo-3,5-difluorobenzoic acid
2-Bromo-3,5-difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrF₂O₂
Peso molecolare: 236,998 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09835211
CAS Number: 651027-01-9