4-Bromo-2,5-difluorobenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₄Br₂F₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11847141 CAS Number: 486460-10-0 UN: 3261 ADR: 8,III |