Stampa…
2-Bromo-3,4-difluorobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501846-1G PC501846-5G PC501846-25G
APOSPC501846-1GEA 219 EUR
APOSPC501846-1G APOSPC501846-5G APOSPC501846-25G
2-Bromo-3,4-difluorobenzonitrile 95%
2-Bromo-3,4-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrF₂N
Peso molecolare: 217,998 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22490573
CAS Number: 1517611-20-9