Stampa…
3-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501845-1G PC501845-250MG PC501845-5G
APOSPC501845-1GEA 459 EUR
APOSPC501845-1G APOSPC501845-250MG APOSPC501845-5G
3-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid 95%
3-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrF₂O₂
Peso molecolare: 236,998 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24107184
CAS Number: 1520538-81-1