Stampa…
2-Bromo-3-chloro-6-fluorophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501838-1G PC501838-250MG
APOSPC501838-1GEA 953 EUR
APOSPC501838-1G APOSPC501838-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluorophenol 95%
2-Bromo-3-chloro-6-fluorophenol
Formula: C₆H₃BrClFO
Peso molecolare: 225,443 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26684588
CAS Number: 1522140-28-8