Stampa…
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501834-1G PC501834-250MG
APOSPC501834-1GEA 945 EUR
APOSPC501834-1G APOSPC501834-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzonitrile
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrClFN
Peso molecolare: 234,453 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28141935
CAS Number: 1823576-81-3