Stampa…
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501833-1G PC501833-5G
APOSPC501833-1GEA 265 EUR
APOSPC501833-1G APOSPC501833-5G
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrClFO
Peso molecolare: 239,469 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28141932
CAS Number: 1823576-75-5