Stampa…
5-Bromo-3-nitro-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC50183-1G PC50183-250MG PC50183-5G
APOSPC50183-1GEA 522 EUR
APOSPC50183-1G APOSPC50183-250MG APOSPC50183-5G
5-Bromo-3-nitro-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Bromo-3-nitro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂BrF₃N₂O₂
Peso molecolare: 270,991 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18255263
CAS Number: 1211540-75-8