Stampa…
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzeneboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-3-chloro-6-fluorophenylboronic acid, (2-Bromo-3-chloro-6-fluorophenyl)boronic acid
PC501827-10G PC501827-1G PC501827-5G
APOSPC501827-10GEA 406 EUR
APOSPC501827-10G APOSPC501827-1G APOSPC501827-5G
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzeneboronic acid 95%
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzeneboronic acid
Formula: C₆H₄BBrClFO₂
Peso molecolare: 253,261 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11505067
CAS Number: 1451392-82-7