Stampa…
4-Bromo-2,6-difluorostyrene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501812-1G PC501812-250MG PC501812-5G
APOSPC501812-1GEA 696 EUR
APOSPC501812-1G APOSPC501812-250MG APOSPC501812-5G
4-Bromo-2,6-difluorostyrene 95%
4-Bromo-2,6-difluorostyrene
Formula: C₈H₅BrF₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD28360633
CAS Number: 160975-98-4