Stampa…
2-Bromo-3-chloro-6-fluoroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501802-1G PC501802-250MG
APOSPC501802-1GEA 582 EUR
APOSPC501802-1G APOSPC501802-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluoroaniline
2-Bromo-3-chloro-6-fluoroaniline
Formula: C₆H₄BrClFN
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD29037263
CAS Number: 1694842-86-8