Stampa…
2-Bromo-3,6-difluorobenzeneboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,5-Difluoro-6-bromophenylboronic acid, (2-Bromo-3,6-difluorophenyl)boronic acid
PC501793-1G PC501793-250MG PC501793-500MG PC501793-5G
APOSPC501793-1GEA 425 EUR
APOSPC501793-1G APOSPC501793-250MG APOSPC501793-500MG APOSPC501793-5G
2-Bromo-3,6-difluorobenzeneboronic acid 95%
2-Bromo-3,6-difluorobenzeneboronic acid
Formula: C₆H₄BBrF₂O₂
Peso molecolare: 236,807 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12026702
CAS Number: 1260757-41-2