Stampa…
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501788-1G PC501788-250MG PC501788-5G
APOSPC501788-1GEA 104 EUR
APOSPC501788-1G APOSPC501788-250MG APOSPC501788-5G
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzaldehyde
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrClFO
Peso molecolare: 237,454 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11520667
CAS Number: 1056264-66-4