3-Bromo-5-fluorophenacyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC501785-1G
PC501785-250MG
PC501785-5G
APOSPC501785-1GEA
585
EUR
APOSPC501785-1G
APOSPC501785-250MG
APOSPC501785-5G
3-Bromo-5-fluorophenacyl bromide
3-Bromo-5-fluorophenacyl bromide
Formula:
C₈H₅Br₂FO Peso molecolare: 295,931 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18910221 CAS Number: 1379358-71-0 UN: 1759 ADR: 8,III |