Stampa…
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501768-1G PC501768-250MG
APOSPC501768-1GEA 574 EUR
APOSPC501768-1G APOSPC501768-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzoic acid
2-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrClFO₂
Peso molecolare: 253.453 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28141929
CAS Number: 1805575-76-1