4-Bromo-3-(difluoromethoxy)nitrobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Bromo-2-(difluoromethoxy)-4-nitrobenzene
PC501766-1G
PC501766-250MG
APOSPC501766-1GEA
1090
EUR
APOSPC501766-1G
APOSPC501766-250MG
4-Bromo-3-(difluoromethoxy)nitrobenzene 95%
4-Bromo-3-(difluoromethoxy)nitrobenzene
Formula:
C₇H₄BrF₂NO₃ Peso molecolare: 268,012 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD15526849 CAS Number: 835633-47-1 |