Methyl 2-bromo-3-chloro-6-fluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC501762-1G
PC501762-250MG
APOSPC501762-1GEA
945
EUR
APOSPC501762-1G
APOSPC501762-250MG
Methyl 2-bromo-3-chloro-6-fluorobenzoate
Methyl 2-bromo-3-chloro-6-fluorobenzoate
Formula:
C₈H₅BrClFO₂ Peso molecolare: 267,48 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28141930 CAS Number: 1805210-84-7 |