Stampa…
4’-Bromo-2’-fluoro-6’-methoxyacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC501761-1G PC501761-250MG
APOSPC501761-1GEA 379 EUR
APOSPC501761-1G APOSPC501761-250MG
4’-Bromo-2’-fluoro-6’-methoxyacetophenone
4’-Bromo-2’-fluoro-6’-methoxyacetophenone
Formula: C₉H₈BrFO₂
Peso molecolare: 247,061 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22570394
CAS Number: 1822786-35-5