Stampa…
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Bromo-3,6-difluorophenyl)methanol
PC501760-1G PC501760-250MG PC501760-5G
APOSPC501760-1GEA 29 EUR
APOSPC501760-1G APOSPC501760-250MG APOSPC501760-5G
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl alcohol 97%
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrF₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28061449
CAS Number: 1404115-38-3