2-Bromo-5-(difluoromethoxy)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC501748-1G
PC501748-250MG
APOSPC501748-1GEA
786
EUR
APOSPC501748-1G
APOSPC501748-250MG
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)aniline 95%
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)aniline
Formula:
C₇H₆BrF₂NO Peso molecolare: 238,029 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18390858 CAS Number: 1261875-41-5 |