Stampa…
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC501742-1G PC501742-250MG
APOSPC501742-1GEA 522 EUR
APOSPC501742-1G APOSPC501742-250MG
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline 95%
3-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₆BrF₂NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18390859
CAS Number: 259243-50-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III