Stampa…
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501723-1G PC501723-250MG PC501723-5G
APOSPC501723-1GEA 509 EUR
APOSPC501723-1G APOSPC501723-250MG APOSPC501723-5G
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl alcohol 95%
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrF₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28737915
CAS Number: 1499465-33-6