Stampa…
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC501721-1G PC501721-5G PC501721-250MG
APOSPC501721-1GEA 198 EUR
APOSPC501721-1G APOSPC501721-5G APOSPC501721-250MG
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline
4-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₆BrF₂NO
Peso molecolare: 238,029 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09878213
CAS Number: 1000575-14-3