Stampa…
3-Bromo-2,4-difluorophenacyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC501706-1G PC501706-250MG PC501706-5G
APOSPC501706-1GEA 522 EUR
APOSPC501706-1G APOSPC501706-250MG APOSPC501706-5G
3-Bromo-2,4-difluorophenacyl bromide 95%
3-Bromo-2,4-difluorophenacyl bromide
Formula: C₈H₄Br₂F₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28738287
CAS Number: 1807168-91-7
UN: 3261
ADR: 8,III