Stampa…
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501704-1G PC501704-250MG PC501704-5G
APOSPC501704-1GEA 335 EUR
APOSPC501704-1G APOSPC501704-250MG APOSPC501704-5G
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline 95%
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₆BrF₂NO
Peso molecolare: 238,029 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15526767
CAS Number: 1258650-63-3