Stampa…
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC501703-1G PC501703-250MG
APOSPC501703-1GEA 786 EUR
APOSPC501703-1G APOSPC501703-250MG
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl bromide 95%
3-Bromo-2,4-difluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄Br₂F₂
Peso molecolare: 285,911 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28737920
CAS Number: 1805583-89-4
UN: 3265
ADR: 8,III