Stampa…
4-Bromo-3-(difluoromethoxy)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501694-1G PC501694-250MG PC501694-5G
APOSPC501694-1GEA 786 EUR
APOSPC501694-1G APOSPC501694-250MG APOSPC501694-5G
4-Bromo-3-(difluoromethoxy)aniline 95%
4-Bromo-3-(difluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₆BrF₂NO
Peso molecolare: 238,029 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18390862
CAS Number: 87967-37-1