Stampa…
7-Bromo-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501692-1G PC501692-250MG
APOSPC501692-1GEA 574 EUR
APOSPC501692-1G APOSPC501692-250MG
7-Bromo-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
7-Bromo-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₄BrFO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28967912
CAS Number: 1781503-02-3