Stampa…
4-(Pentafluorothio)benzeneboronic acid, pinacol ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-phenylsulphur pentafluoride
PC501675-1G PC501675-5G
APOSPC501675-1GEA 575 EUR
APOSPC501675-1G APOSPC501675-5G
4-(Pentafluorothio)benzeneboronic acid, pinacol ester 95%
4-(Pentafluorothio)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₆BF₅O₂S
Peso molecolare: 330,122 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20489194
CAS Number: 1286278-34-9