3-Fluoro-5-formylbenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC501671-1G
PC501671-250MG
PC501671-5G
APOSPC501671-1GEA
524
EUR
APOSPC501671-1G
APOSPC501671-250MG
APOSPC501671-5G
3-Fluoro-5-formylbenzoic acid 95%
3-Fluoro-5-formylbenzoic acid
Formula:
C₈H₅FO₃ Peso molecolare: 168,122 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22544368 CAS Number: 1289005-85-1 |