Stampa…
Methyl 3-fluoro-2-formylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501662-1G PC501662-250MG
APOSPC501662-1GEA 437 EUR
APOSPC501662-1G APOSPC501662-250MG
Methyl 3-fluoro-2-formylbenzoate
Methyl 3-fluoro-2-formylbenzoate
Formula: C₉H₇FO₃
Peso molecolare: 182,148 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24685410
CAS Number: 97711-50-7