Stampa…
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501657-1G PC501657-250MG
APOSPC501657-1GEA 380 EUR
APOSPC501657-1G APOSPC501657-250MG
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl alcohol
2-Bromo-4,6-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrF₂O
Peso molecolare: 223,015 g/mol
Punto di fusione: 43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28737914
CAS Number: 1807071-21-1