Stampa…
Methyl 4-fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC501655-100MG PC501655-1G PC501655-250MG
APOSPC501655-100MGEA 317 EUR
APOSPC501655-100MG APOSPC501655-1G APOSPC501655-250MG
Methyl 4-fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoate 95%
Methyl 4-fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoate
Formula: C₉H₉FO₃
Peso molecolare: 184.164 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15527250
CAS Number: 816449-69-1