Stampa…
2-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC501653-1G PC501653-250MG
APOSPC501653-1GEA 953 EUR
APOSPC501653-1G APOSPC501653-250MG
2-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide 95%
2-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₅FN₂O₄S
Peso molecolare: 220,178 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28798466
CAS Number: 1804044-62-9