3-Fluoro-2-formylbenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Exists in equilibrium with cyclised form - 4-fluoro-3-hydroxy-2-benzofuran-1(3H)-one
Formula:
C₈H₅FO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18453664 CAS Number: 1269496-37-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |