Stampa…
3-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC501631-1G PC501631-250MG
APOSPC501631-1GEA 1640 EUR
APOSPC501631-1G APOSPC501631-250MG
3-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
3-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃ClFNO₄S
Punto di ebollizione: 136…138 °C
Punto di fusione: 45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12197272
CAS Number: 1193388-16-7
UN: 3261
ADR: 8,III