Stampa…
2-Bromo-6-fluoroacridine-9-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC50163-1G PC50163-250MG PC50163-5G
APOSPC50163-1GEA 524 EUR
APOSPC50163-1G APOSPC50163-250MG APOSPC50163-5G
2-Bromo-6-fluoroacridine-9-carbonitrile
2-Bromo-6-fluoroacridine-9-carbonitrile
Formula: C₁₄H₆BrFN₂
Peso molecolare: 301,113 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32066870
CAS Number: 2375008-66-3