Stampa…
Methyl 2-fluoro-3-formylbenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC501624-1G PC501624-5G
APOSPC501624-1GEA 384 EUR
APOSPC501624-1G APOSPC501624-5G
Methyl 2-fluoro-3-formylbenzoate 98%
Methyl 2-fluoro-3-formylbenzoate
Formula: C₉H₇FO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24447977
CAS Number: 1262419-96-4